Läs mer
trans-2-Hexenal, 96%
Produktkod. 11454503
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454503 25 g 25g
11464503 100 g 100g
11474503 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454503 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11513.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6728-26-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
trans-2-Hexenal används vid utvärdering av kvaliteten på skyddad ursprungsbeteckning jungfruolja genom headspace fastfas mikroextraktion-gaskromatografi med användning av flamjoniseringsdetektion och multivariat analys. Den användes i multikomponentmetoden för bestämning av lågmolekylära karbonylföreningar i biologiska prover.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-2-Hexenal används för att utvärdera kvaliteten på skyddade ursprungsbeteckningar jungfruolivoljor genom headspace fastfas mikroextraktion-gaskromatografi med användning av flamjoniseringsdetektion och multivariat analys. Den användes i multikomponentmetoden för bestämning av lågmolekylära karbonylföreningar i biologiska prover.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibla material är baser, luft, oxidationsmedel, reduktionsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6728-26-3
Molekylformel C6H10O
Molekylvikt (g/mol) 98.145
MDL-nummer MFCD00007008
InChI-nyckel MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
Synonym trans-2-hexenal, 2-hexenal, leaf aldehyde, e-2-hexenal, e-hex-2-enal, 2-trans-hexenal, beta-propyl acrolein, hexylenic aldehyde, hex-2-en-1-al, 2-hexenal, e
PubChem CID 5281168
ChEBI CHEBI:28913
IUPAC-namn (E)-hex-2-enal
LEDER CCCC=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Hexenal
Densitet 0.848
Kokpunkt 37°C to 38°C (8 mmHg)
Flampunkt 38°C (100°F)
Odör Sweet
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1988
Beilstein 1699684
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 98.15
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.