Läs mer
trans-2-hexen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11405966
Kvantitet:
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2.5g
Produktkod. 11405966
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22289.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4050-45-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
trans-2-hexen används som sammonomer vid framställning av polyeten. Användningen av trans-2-hexen, som härrör från 3-hexyn med användning av natrium i flytande ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-2-hexen används som sammonomer vid tillverkning av polyeten. Användningen av trans-2-hexen, som härrör från 3-hexyn med användning av natrium i flytande ammoniak.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4050-45-7
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.16
MDL-nummer MFCD00009473
InChI-nyckel RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Synonym trans-2-hexene, e-2-hexene, 2-hexene, e, hexene, isomer, hexene, isomers, unii-2tz30ggg1a, 2e-hexene, e-hex-2-ene, 2tz30ggg1a, 2-hexene, 2e
PubChem CID 639661
LEDER CCC\C=C\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Hexene
Smältpunkt -99°C
Densitet 0.674
Kokpunkt 68°C to 69°C
Flampunkt −20°C (−4°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.394
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1719020
Löslighetsinformation Difficult to mix.
IUPAC-namn (E)-hex-2-en
Formel vikt 84.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.