Läs mer
trans-2-Hexenyl acetate, 98%
Produktkod. 11463068
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463068 250 g 250g
11443068 10 g 10g
11453068 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11463068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18786.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2497-18-9 | C8H14O2 | 142.198 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2497-18-9
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.198
MDL-nummer MFCD00009474
InChI-nyckel HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
Synonym z-hex-2-enyl acetate, unii-pt792bq57d, 2-hexen-1-ol, acetate, z, z-2-hexenyl acetate, fema no. 2564, 2-hexen-1-yl acetate, trans, 2-hexen-1-ol, acetate, 2e, 2-hexenyl acetate, trans, hexenyl acetate, 2z
PubChem CID 2733294
IUPAC-namn [(E)-hex-2-enyl]acetat
LEDER CCCC=CCOC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Hexenyl acetate
Densitet 0.9
Kokpunkt 165°C to 166°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1721851
Formel vikt 142.2
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.