Läs mer
trans-2-hydroxycinnaminsyra, 98+%
Produktkod. 11459273
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459273 25 g 25g
11469273 100 g 100g
11479273 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11740.14
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 614-60-8 | C9H8O3 | 164,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-60-8
Molekylformel C9H8O3
Molekylvikt (g/mol) 164.16
MDL-nummer MFCD00004379
InChI-nyckel PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-hydroxycinnamic acid, o-coumaric acid, trans-2-hydroxycinnamic acid, 2-coumaric acid, trans-o-hydroxycinnamic acid, trans-o-coumaric acid, 2-coumarate, e-o-hydroxycinnamic acid, 2-hydroxycinnamate, o-hydroxy-trans-cinnamic acid
PubChem CID 637540
ChEBI CHEBI:18125
IUPAC-namn (E)-3-(2-hydroxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1O
Spécification
Kemiskt namn eller material trans-2-Hydroxycinnamic acid
Smältpunkt ∼210°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1100900
Formel vikt 164.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.