Läs mer
trans-2-hydroxymetyl-1-cyklohexylaminhydroklorid, 99+%
Produktkod. 10319200 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10319200 250 mg Glasflaska 250mg
10297110 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10319200 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 265872500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 28250-45-5 | C7H16NO | 130,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28250-45-5
Molekylformel C7H16NO
Molekylvikt (g/mol) 130.21
MDL-nummer MFCD00145424
InChI-nyckel GCWPGEWXYDEQAY-NKWVEPMBSA-O
Synonym trans-2-hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-2-amino-cyclohexyl-methanol hydrochloride, trans-2-aminocyclohexylmethanol hydrochloride, 1r,2r-2-aminocyclohexyl methan-1-ol, chloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride, trans-+/--2-aminocyclohexyl methanol hydrochloride salt, cyclohexanemethanol, 2-amino-, hydrochloride, 1r,2r-rel
PubChem CID 2724654
IUPAC-namn [(IR,2R)-2-aminocyklohexyl]metanol;hydroklorid
LEDER [NH3+][C@@H]1CCCC[C@H]1CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 150 °C till 155 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 165.66
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.