Läs mer
trans-2-metoxycinnaminsyra, 98+%
Produktkod. 11482168
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482168 5 g 5g
11492168 25 g 25g
11402178 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15173.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1011-54-7 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1011-54-7
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD00064238
InChI-nyckel FEGVSPGUHMGGBO-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-methoxycinnamic acid, trans-2-methoxycinnamic acid, 3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, 2e-3-2-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, o-methoxycinnamic acid, e-3-2-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-2-methoxyphenyl-2-propenoic acid, e-o-methoxycinnamic acid, trans-o-methyl-o-coumaric acid
PubChem CID 734154
IUPAC-namn (E)-3-(2-metoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC=CC=C1C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Methoxycinnamic acid
Smältpunkt 183°C to 186°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2209712
Formel vikt 178.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.