Läs mer
trans-2-metyl-2-butenal, 97 %
Produktkod. 11387985
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387985 5 g 5g
11397985 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387985 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08113.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 497-03-0 | C5H8O | 84,118 g/mol
Tiglic aldehyd användes i den kortfattade totalsyntesen av 7-demetylpiericidin A11. Det användes som startreagens under syntesen av alkylgrenade tetraenkolväten, feromonkomponent för torkad fruktbagge.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiglic aldehyd användes i den kortfattade totalsyntesen av 7-demetylpiericidin A11. Det användes som startreagens under syntesen av alkylgrenade tetraenkolväten, feromonkomponent för torkad fruktbagge.
Löslighet Löslig
i
vatten
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 497-03-0
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00006977
InChI-nyckel ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Synonym tiglic aldehyde, trans-2-methyl-2-butenal, tiglaldehyde, 2-methylbut-2-enal, e-2-methylbut-2-enal, tiglic acid aldehyde, e-2-methyl-2-butenal, 2-butenal, 2-methyl-, e, tigaldehyde, trans, 2-butenal, 2-methyl-, 2e
PubChem CID 5321950
IUPAC-namn (E)-2-metylbut-2-enal
LEDER CC=C(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Methyl-2-butenal
Densitet 0.871
Kokpunkt 117°C to 119°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.448
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 1698207
Känslighet Air sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.