missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-2-Methyl-2-pentenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-Methyl-2-pentenoic Acid |
| CAS | 16957-70-3 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (2E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (E)-2-Methyl-2-pentenoic Acid, (2E)-2-Methylpent-2-enoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+ |
| LEDER | CC\C=C(/C)\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-2-methylpent-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?