missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-2-Methyl-3-(5'-carboxy-3'-methyl-2'-pentenyl)-1,4-naphthoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-Methyl-3-(5'-carboxy-3'-methyl-2'-pentenyl)-1,4-naphthoquinone |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O4/c1-11(8-10-16(19)20)7-9-13-12(2)17(21)14-5-3-4-6-15(14)18(13)22/h3-7H,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)/b11-7+ |
| Formel vikt | 298.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?