Läs mer
trans-2-metyl-3-fenyl-2-propen-1-ol, 95 %
Produktkod. 10356464 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356464 25 g Glasflaska 25g
10132834 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10356464 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427050250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
CAS: 1504-55-8 | C10H12O | 148,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1504-55-8
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.2
InChI-nyckel LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Synonym 2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, beta-methylcinnamyl alcohol, 2-propen-1-ol, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methylcinnamyl alcohol, methyl cinnamic alcohol, alpha-methylcinnamic alcohol, alpha methyl cinnamic alcohol, 3-phenyl-2-methyl-propen-2-ol-1, e-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-en-1-ol
PubChem CID 6393846
IUPAC-namn (E)-2-metyl-3-fenylprop-2-en-1-ol
LEDER CC(=CC1=CC=CC=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 77 °C (0,1 mmHg)
Flampunkt 113 °C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH=C(CH3)CH2OH
Kvantitet 25 g
Formel vikt 148.2
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.