missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-2-Methyl-cyclopropyl Boronic Acid Pinacol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-Methyl-cyclopropyl Boronic Acid Pinacol Ester |
| CAS | 1350713-20-0 |
| Molekylformel | C10H19BO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | rel-4,4,5,5-Tetramethyl-2-[(1R,2R)-2-methylcyclopropyl]-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((trans)-2-methyl-cyclopropyl)[1,3,2]dioxaborolane |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-9(12)4-6-2-7(10)5-8(11)3-6/h2-3,5,10-11H,4H2,1H3 |
| LEDER | OC1=CC(CC(OC)=O)=CC(O)=C1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(3,5-dihydroxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.07 |
| Formel vikt | 182.0579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?