Läs mer
trans-2-nitrocinnaminsyra, 98 %
Produktkod. 11434564
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434564 25 g 25g
11444564 100 g 100g
11454564 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434564 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13171.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1013-96-3 | C9H7NO4 | 193,158 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1013-96-3
Molekylformel C9H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 193.158
MDL-nummer MFCD00007189
InChI-nyckel BBQDLDVSEDAYAA-AATRIKPKSA-N
Synonym 2-nitrocinnamic acid, o-nitrocinnamic acid, 3-2-nitrophenyl acrylic acid, e-3-2-nitrophenyl acrylic acid, cinnamic acid, o-nitro, trans-2-nitrocinnamic acid, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enoic acid, 2-propenoic acid, 3-2-nitrophenyl, 3-2-nitrophenyl-acrylic acid, ccris 1668
PubChem CID 735923
LEDER C1=CC=C(C(=C1)C=CC(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Nitrocinnamic acid
Smältpunkt 245°C to 249°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 2211209
Formel vikt 193.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.