Läs mer
trans-2-Icke-Icke-Enal, 97 %
Produktkod. 11489256
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489256 5 g 5g
11499256 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489256 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18108.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 18829-56-6 | C9H16O | 140,226 g/mol
trans-2-Nonenal reagerar med ättiksyrahydrazid för att producera ättiksyra-non-2-enylidenhydrazid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-2-Nonenal reagerar med ättiksyrahydrazid för att producera ättiksyra non-2-enyliden-hydrazid.
Löslighet
Löslig i alkohol och oljor. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Inkompatibel med luft, oxidationsmedel och värme. Skydda mot värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18829-56-6
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.226
MDL-nummer MFCD00007012
InChI-nyckel BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
Synonym trans-2-nonenal, 2-nonenal, e-2-nonenal, e-non-2-enal, 3-hexylacrolein, 2-nonenal, 2e, beta-hexylacrolein, 2-nonenal, e, heptylideneacetaldehyde, alpha-nonenyl aldehyde
PubChem CID 5283335
IUPAC-namn (E)-icke-2-enal
LEDER CCCCCCC=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Nonenal
Densitet 0.846
Kokpunkt 98 °C till 100 °C (12 mmHg)
Flampunkt 84 °C (184 °F)
Brytningsindex 1.4403
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6676
Löslighetsinformation Löslig i alkohol och oljor. Olöslig i vatten.
Formel vikt 140.22
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-2-Nonenal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-2-Nonenal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.