Läs mer
trans-2-Nonenal, TRC
Produktkod. 30475411
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30475411 25 g
1 options
Produktkod. 30475411 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64971025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trans-2-Nonenal
CAS 18829-56-6
Molekylformel C9 H16 O
Kvantitet 25 g
Synonym (2E)-2-Nonenal (ACI), 2-Nonenal','(E)- (8CI), (2E)-Non-2-enal, (2E)-Nonen-1-al, (2E)-Nonenal, (E)-2-Nonen-1-al, (E)-2-Nonenal, (E)-Non-2-enal, (E)-Nonen-1-al, 2-trans-Nonenal, trans-2-Nonen-1-al, trans-2-Nonenal
InChI formel InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
LEDER CCCCCC\C=C\C=O
IUPAC-namn (E)-non-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 140.223
Formel vikt 140.12