Läs mer
trans-2-Nonenoic acid, 98%
Produktkod. 11430753
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11430753 100 g 100g
11410753 5 g 5g
11420753 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430753 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13228.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3760-11-0 | C9H16O2 | 156.225 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3760-11-0
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.225
MDL-nummer MFCD00014020
InChI-nyckel ADLXTJMPCFOTOO-BQYQJAHWSA-N
Synonym 2-nonenoic acid, nonylenic acid, trans-2-nonenoic acid, e-non-2-enoic acid, e-2-nonenoic acid, 2-nonenylic acid, 2e-nonenoic acid, 2-nonenoic acid, 2e, alpha-nonenoic acid, 2e-non-2-enoic acid
PubChem CID 5312586
IUPAC-namn (E)-icke-2-ensyra
LEDER CCCCCCC=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Nonenoic acid
Densitet 0.93
Kokpunkt 130°C to 132°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1721634
Formel vikt 156.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.