Läs mer
trans-2-okteninsyra, TRC
Produktkod. 30453719
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453719 100 mg
30450818 1 g
30452675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453719 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT705480100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1871-67-6
Molekylformel C8H14O2
Molekylvikt (g/mol) 142.2
IUPAC-namn (E)-okt-2-enoinsyra
LEDER CCCCC\C=C\C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Octenoic Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
Formel vikt 142.0994