Läs mer
trans-2-Pentenal, 96 %
Produktkod. 11392376
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392376 5 g 5g
11302386 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392376 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06108.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1576-87-0 | C5H8O | 84,118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1576-87-0
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00009615
InChI-nyckel DTCCTIQRPGSLPT-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-pentenal, 2-pentenal, e-2-pentenal, e-pent-2-enal, 3-ethylacrolein, pent-2-enal, 2-pentenal, e, 2-e-pentenal, 3-ethyl-2-propenal, e-pent-2-en-1-al
PubChem CID 5364752
IUPAC-namn (E)-pent-2-enal
LEDER CCC=CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Pentenal
Densitet 0.86
Kokpunkt 125°C
Flampunkt 22°C (71°F)
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 1719742
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 84.12
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.