Läs mer
trans-2-Pentenoic acid, 90+%, remainder other isomers
Produktkod. 11420593
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420593 10 g 10g
11430593 50 g 50g
11440593 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12689.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13991-37-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13991-37-2
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00002704
InChI-nyckel YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-2-pentenoic acid, 2-pentenoic acid, e-pent-2-enoic acid, pent-2-enoic acid, 2e-pent-2-enoic acid, 2-pentenoic acid, 2e, beta-ethyl acrylic acid, c2h5ch=chcooh, pentenoic acid, unii-1rg66883cf
PubChem CID 638122
ChEBI CHEBI:38366
IUPAC-namn (E)-pent-2-ensyra
LEDER CC\C=C\C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Pentenoic acid
Smältpunkt 8°C to 10°C
Densitet 0.992
Kokpunkt 200°C to 203°C
Flampunkt 102°C (215°F)
Odör Pungent
Anteckningar om analysprocent resten andra isomerer
Brytningsindex 1.4515
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1720312
Formel vikt 100.12
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.