Läs mer
trans-2-pentenoinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-Pentenoic Acid |
| CAS | 13991-37-2 |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+ |
| LEDER | CC\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-pent-2-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0524 |