Läs mer
trans-2-pentenoinsyra, TRC
Produktkod. 30420689
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30420689 100 g
1 options
Produktkod. 30420689 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP227445100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Pentenoic Acid
CAS 13991-37-2
Molekylformel C5H8O2
Kvantitet 100 g
Synonym (2E)-2-Pentenoic Acid, (E)-Pent-2-enoic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
LEDER CC\C=C\C(=O)O
IUPAC-namn (E)-pent-2-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 100.12
Formel vikt 100.0524