Läs mer
trans-2-fenylcyklopropylaminhydroklorid, 97 %
Produktkod. 10701735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10701735 5 g Glasflaska 5g
10634992 250 mg Glasflaska 250mg
10624992 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10701735 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130470050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1986-47-6 | C9H11N·HCl | 169,66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1986-47-6
Molekylformel C9H11N·HCl
Molekylvikt (g/mol) 169.66
MDL-nummer MFCD00063602
InChI-nyckel ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Synonym tranylcypromine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride, tranylcypromine hcl, 1r,2s-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, dsstox_cid_27761, dsstox_rid_82538
PubChem CID 12345947
IUPAC-namn (lR,2R)-2-fenylcyklopropan-l-amin;hydroklorid
LEDER C1C(C1N)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Smältpunkt 162 °C till 169 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (Argentometri)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C3H4NH2·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, III, 2797
Merck Index 14, 9573
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol, etylacetat, dietyleter
Formel vikt 169.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.