Läs mer
trans-2-Pinanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-2-Pinanol |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,11)8(9)6-7/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+,10+/m0/s1 |
| Formel vikt | 154.1358 |
| Procent renhet | >95% |