missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(+/-)trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
(+/-)trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 1217655-87-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (±)-trans-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4'-fluorophenyl-4'-phenyl)piperidine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C25 H24 F N O3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Paroxetine Related Compound G, rac-trans-4-Defluoro-4-(4-fluorophenyl) Paroxetine Hydrochloride, Paroxetine Related Compound G as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24FNO3.ClH/c26-21-7-5-18(6-8-21)17-1-3-19(4-2-17)23-11-12-27-14-20(23)15-28-22-9-10-24-25(13-22)30-16-29-24;/h1-10,13,20,23,27H,11-12,14-16H2;1H/t20-,23-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.Fc1ccc(cc1)c2ccc(cc2)[C@@H]3CCNC[C@H]3COc4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC-namn | (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-[4-(4-fluorophenyl)phenyl]piperidine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?