Läs mer
trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30240901
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30240901 250 mg
1 options
Produktkod. 30240901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC422010250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72748-68-6
Molekylformel C9 H10 Cl F3 O2
Molekylvikt (g/mol) 242.623
Synonym (1R,3S)-rel-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, trans-(±)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid;
IUPAC-namn (1R,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER CC1(C)[C@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6+/m1/s1
Formel vikt 242.032