Läs mer
trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid |
| CAS | 72748-68-6 |
| Molekylformel | C9 H10 Cl F3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (1R,3S)-rel-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid, trans-(±)-3-(2-Chloro-3,3,3-trifluoro-1-propenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClF3O2/c1-8(2)4(6(8)7(14)15)3-5(10)9(11,12)13/h3-4,6H,1-2H3,(H,14,15)/b5-3-/t4-,6+/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@H](\C=C(/Cl)\C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC-namn | (1R,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.623 |
| Formel vikt | 242.032 |