Läs mer
trans-3-(3-pyridyl)akrylsyra, 99 %
Produktkod. 11309559
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309559 5 g 5g
11319559 25 g 25g
11457796 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14747.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 19337-97-4 | C8H7NO2 | 149,149 g/mol
trans-3-(3-Pyridyl)akrylsyra är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det används också för att framställa aminometylbensimidazoler, som fungerar som en hämmare av gelatinas B. Vidare används det vid framställning av aminopyridiner som antibakteriella enoylacylbärarproteinreduktasinhibitorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-3-(3-Pyridyl)akrylsyra är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det används också för att framställa aminometylbensimidazoler, som fungerar som en hämmare av gelatinas B. Vidare används det vid framställning av aminopyridiner som antibakteriella enoylacylbärarproteinreduktasinhibitorer.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19337-97-4
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
MDL-nummer MFCD00006410
InChI-nyckel VUVORVXMOLQFMO-ONEGZZNKSA-N
Synonym 3-3-pyridyl acrylic acid, trans-3-3-pyridyl acrylic acid, e-3-pyridin-3-yl acrylic acid, 3-pyridylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-ylacrylic acid, 2e-3-pyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 3-pyridin-3-yl acrylic acid, trans-3-3'-pyridyl acrylic acid, 3-3-pyridinyl acrylic acid, 3-pyridinyl-acrylic acid
PubChem CID 776396
IUPAC-namn (E)-3-pyridin-3-ylprop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CN=C1)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Smältpunkt 232 °C till 235 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 113290
Formel vikt 149.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.