Läs mer
trans-3,4-Bis(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl, TRC
Produktkod. 30348712
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30348712 10 mg
1 options
Produktkod. 30348712 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB44665010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-3,4-Bis(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1
CAS 229621-07-2
Molekylformel C10 H20 N O3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20NO3/c1-9(2)7(5-12)8(6-13)10(3,4)11(9)14/h7-8,12-13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
LEDER CC1(C)[C@H](CO)[C@@H](CO)C(C)(C)N1[O]
IUPAC-namn [(3R,4R)-4-(hydroxymethyl)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl]methanol
Molekylvikt (g/mol) 202.27
Formel vikt 202.1443