Läs mer
trans-3,4-Bis(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3,4-Bis(hydroxymethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1 |
| CAS | 229621-07-2 |
| Molekylformel | C10 H20 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20NO3/c1-9(2)7(5-12)8(6-13)10(3,4)11(9)14/h7-8,12-13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)[C@H](CO)[C@@H](CO)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC-namn | [(3R,4R)-4-(hydroxymethyl)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.27 |
| Formel vikt | 202.1443 |