Läs mer
Trans-3,4-Bis[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl Radical, TRC
Produktkod. 30338704
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30338704 5 mg
1 options
Produktkod. 30338704 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4862505MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trans-3,4-Bis(methylmethanethiosulfonylmethyl)-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxy radical
CAS 229621-30-1
Molekylformel C12 H24 N O5 S4
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H24NO5S4/c1-11(2)9(7-19-21(5,15)16)10(8-20-22(6,17)18)12(3,4)13(11)14/h9-10H,7-8H2,1-6H3/t9-,10-/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@@H](CSS(=O)(=O)C)[C@H](CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
IUPAC-namn (3S,4S)-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3,4-bis(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrolidine
Molekylvikt (g/mol) 390.58
Formel vikt 390.0537