Läs mer
trans-3,4-Dihydro-6-[4-[1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-tetrazol-5-yl]butoxy]-2(1H)-quinolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3,4-Dihydro-6-[4-[1-[4-(phenylmethoxy)cyclohexyl]-1H-t |
| CAS | 87152-97-4 |
| Molekylformel | C27 H33 N5 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H33N5O3/c33-27-16-9-21-18-24(14-15-25(21)28-27)34-17-5-4-8-26-29-30-31-32(26)22-10-12-23(13-11-22)35-19-20-6-2-1-3-7-20/h1-3,6-7,14-15,18,22-23H,4-5,8-13,16-17,19H2,(H,28,33)/t22-,23- |
| LEDER | O=C1CCc2cc(OCCCCc3nnnn3[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCc5ccccc5)ccc2N1 |
| IUPAC-namn | 6-[4-[1-(4-phenylmethoxycyclohexyl)tetrazol-5-yl]butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 475.58 |
| Formel vikt | 475.2583 |