Läs mer
trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 97%
Produktkod. 15437536
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15437536
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62529.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 920966-29-6 | C7H15ClN2O | 178.66 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920966-29-6
Molekylformel C7H15ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 178.66
MDL-nummer MFCD12022628
InChI-nyckel ZCFBGXVDLNNMDE-KGZKBUQUSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxamide hydrochloride
PubChem CID 46172883
IUPAC-namn (lR,3R)-3-aminocyklohexan-l-karboxamid;hydroklorid
LEDER C1CC(CC(C1)N)C(=O)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Aminocyclohexanecarboxamide hydrochloride
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.