Läs mer
trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7041471
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15457186
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62232.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Lösligt i vatten, glycerol. Olösligt i etanol
, kloroform Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 862401-49-8
Molekylformel C7H14ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 179.644
MDL-nummer MFCD11040475
InChI-nyckel BOUHXQPJYJANEO-KGZKBUQUSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hcl, 1r,3r-3-aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane carboxylic acid hydrochloride, trans-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
PubChem CID 46172878
IUPAC-namn (lR,3R)-3-aminocyklohexan-l-karboxylsyra;hydroklorid
LEDER C1CC(CC(C1)N)C(=O)O.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Löslighetsinformation Soluble in water,glycerol. Insoluble in ethanol,chloroform
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 179.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.