Läs mer
trans-3-(bensyloxikarbonylamino)cyklohexanmetanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15447906
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447906 1 g 1g
15457906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62842.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1202411-95-7
Molekylformel C15H21NO3
Molekylvikt (g/mol) 263.337
MDL-nummer MFCD09864989
InChI-nyckel QYHAKPLUUUMEFH-ZIAGYGMSSA-N
Synonym benzyl trans-3-hydroxymethylcyclohexylcarbamate, benzyl n-1r,3r-3-hydroxymethyl cyclohexyl carbamate
PubChem CID 59401466
IUPAC-namn bensyl N-[(lR,3R)-3-(hydroximetyl)cyklohexyl]karbamat
LEDER C1CC(CC(C1)NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanemethanol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 263.33
Procent renhet 97%