Läs mer
trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438678
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15438678 1 g 1g
15448678 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15438678 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62088.03
Request Bulk or Custom Format
trans-3-(bensyloximetyl)cyklobutanol används som råmaterial mellanprodukter för läkemedel och kemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-3-(bensyloximetyl)cyklobutanol används som råmaterial mellanprodukter för farmaceutiska
och kemiska.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt, väl ventilerat. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 172324-65-1
Molekylformel C12H16O2
Molekylvikt (g/mol) 192.26
MDL-nummer MFCD06657676,MFCD06657677
InChI-nyckel KVQOEODTOJCIPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxymethylcyclobutanol, trans-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cis-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutanol, cyclobutanol,3-phenylmethoxy methyl-, cis, 3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol, 1r,3r-3-benzyloxy methyl cyclobutan-1-ol
PubChem CID 10442570
IUPAC-namn 3-(fenylmetoximetyl)cyklobutan-1-ol
LEDER OC1CC(COCC2=CC=CC=C2)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-(Benzyloxymethyl)cyclobutanol
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 192.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.