Läs mer
trans-3-(Boc-amino)cyklobutankarboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15419358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet Conditionnement
15419358 1 g 1g
15447976 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15419358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62902.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 939400-34-7 | Molekylformel: C10H17NO4 | Molekylvikt: 215,249 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939400-34-7
Molekylformel C10H17NO4
Molekylvikt (g/mol) 215.249
MDL-nummer MFCD06657680
InChI-nyckel KLCYDBAYYYVNFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym cis-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonylamino cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-tert-butoxycarbonyl amino cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-boc-amino cyclobutanecarboxylic acid, 3-tert-butoxy carbonyl amino cyclobutane-1-carboxylic acid, cis-3-boc-aminocyclobutanecarboxylic acid
PubChem CID 24720963
IUPAC-namn 3-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]cyklobutan-1-karboxylsyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C1)C(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material trans-3-(Boc-amino)cyclobutanecarboxylic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.