Läs mer
trans-3-(Boc-amino)cyklobutanmetanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15419208
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15419208 250 mg 250mg
15409208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62719.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167081-37-0 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 167081-37-0
Molekylformel C10H19NO3
Molekylvikt (g/mol) 201.27
MDL-nummer MFCD08166748,MFCD08436074,MFCD09864183
InChI-nyckel PCPNTJQMXAHNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl n-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, tert-butyl cis-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, 3-boc-amino-cyclobutanemethanol, tert-butyl cis-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl trans-3-hydroxymethylcyclobutylcarbamate, tert-butyl 3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, trans-1-boc-amino-3-hydroxymethyl cyclobutane, tert-butyl trans-3-hydroxymethyl cyclobutyl carbamate, cis-3-boc-amino-cyclobutanemethanol
PubChem CID 22408683
IUPAC-namn tert-butyl N-[3-(hydroximetyl)cyklobutyl]karbamat
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(CO)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-(Boc-amino)cyclobutanemethanol
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.26
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.