Läs mer
trans-3-bromocinnaminsyra, 98+%
Produktkod. 11498676
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498676 5 g 5g
11408686 25 g 25g
11418686 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16035.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 14473-91-7 | C9H7BrO2 | 227,06 g/mol
trans-3-bromkanelsyra används som organisk syntes av råvaror, finkemikalier, farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-3-Bromkanelsyra används som organisk syntes av råvaror
, finkemikalier, farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14473-91-7
Molekylformel C9H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 227.06
MDL-nummer MFCD00004382
InChI-nyckel YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-bromocinnamic acid, 3-3-bromophenyl acrylic acid, m-bromocinnamic acid, trans-3-bromocinnamic acid, cinnamic acid, m-bromo, bw a800u, e-3-3-bromophenyl acrylic acid, 3-3-bromophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,3
PubChem CID 776461
IUPAC-namn (E)-3-(3-bromfenyl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Bromocinnamic acid
Smältpunkt 178 °C till 182 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 2084230
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 227.06
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.