missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

trans-3-bromocinnaminsyra, 98+%

Produktkod. p-7023015
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498676 5 g 5g
11408686 25 g 25g
11418686 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11498676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16035.06
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 14473-91-7 | C9H7BrO2 | 227,06 g/mol

trans-3-bromkanelsyra används som organisk syntes av råvaror, finkemikalier, farmaceutiska mellanprodukter.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Tillämpningar trans-3-Bromkanelsyra används som organisk syntes av råvaror
, finkemikalier, farmaceutiska mellanprodukter.

Löslighet
Olösligt i vatten.

Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 14473-91-7
Molekylformel C9H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 227.06
MDL-nummer MFCD00004382
InChI-nyckel YEMUSDCFQUBPAL-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-bromocinnamic acid, 3-3-bromophenyl acrylic acid, m-bromocinnamic acid, trans-3-bromocinnamic acid, cinnamic acid, m-bromo, bw a800u, e-3-3-bromophenyl acrylic acid, 3-3-bromophenyl-2-propenoic acid, 2e-3-3-bromophenyl acrylic acid, bromocinnamic acid,3
PubChem CID 776461
IUPAC-namn (E)-3-(3-bromfenyl)prop-2-ensyra
LEDER OC(=O)\C=C\C1=CC=CC(Br)=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material trans-3-Bromocinnamic acid
Smältpunkt 178 °C till 182 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 2084230
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 227.06
Procent renhet ≥98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.