Läs mer
trans-3-Chloro-beta-nitrostyrene, 97%
Product Code. 15481079
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15481079 5 g 5g
15471079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15481079 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64053.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 37888-03-2 | C8H6ClNO2 | 183.591 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37888-03-2
Molekylformel C8H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 183.591
MDL-nummer MFCD00175518
InChI-nyckel GXQRAWTWDNHGBS-SNAWJCMRSA-N
Synonym 1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, e-1-chloro-3-2-nitrovinyl benzene, 1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, trans-3-chloro-beta-nitrostyrene, beta-nitro-3-chlorostyrene, trans-1-chloro-3-2-nitro-vinyl-benzene, 1-chloro-3-e-2-nitrovinyl benzene, trans-1-3-chlorophenyl-2-nitroethene, cyto9f2, trans-3-chloro-, a-nitrostyrene
PubChem CID 5702314
IUPAC-namn 1-klor-3-[(E)-2-nitroetenyl]bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=C[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material trans-3-Chloro-beta-nitrostyrene
Smältpunkt 48°C to 52°C
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Beilstein 2087804
Formel vikt 183.59
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.