Läs mer
trans-3-klorolakrylsyra, 99 %
Produktkod. 11463920
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463920 250 mg 250mg
11432947 1 g 1g
11442947 5 g 5g
11452947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11463920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15527.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 2345-61-1 | C3H3ClO2 | 106,505 g/mol
trans-3-kloroakrylsyra är en klorerad karboxylsyra för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar trans-3-kloroakrylsyra är en klorerad karboxylsyra för proteomikforskning
.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2345-61-1
Molekylformel C3H3ClO2
MDL-nummer MFCD00064237
InChI-nyckel MHMUCYJKZUZMNJ-OWOJBTEDSA-N
Synonym trans-3-chloroacrylic acid, e-3-chloroacrylic acid, 3-chloroacrylic acid, 3-chloroprop-2-enoic acid, acrylic acid, 3-chloro-, trans, acrylic acid, 3-chloro-, e, trans-3-chloropropenoic acid, trans-beta-chloroacrylic acid, 2-propenoic acid, 3-chloro-, e, ccris 3546
PubChem CID 638124
IUPAC-namn (E)-3-klorprop-2-ensyra
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Chloroacrylic acid
Smältpunkt 81 °C till 85 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Beilstein 1720279
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
LEDER C(=CCl)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 106.505
Formel vikt 106.51
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.