Läs mer
trans-3-cyanocyklohexylaminhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15419388
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15419388 1 g 1g
15408026 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15419388 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62938.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 920966-30-9 | C7H13ClN2 | 160.645 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920966-30-9
Molekylformel C7H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 160.645
MDL-nummer MFCD22548413
InChI-nyckel ZBUXGIYHCTWUTA-ZJLYAJKPSA-N
Synonym trans-3-aminocyclohexanecarbonitrile hydrochloride, 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carbonitrile hydrochloride
PubChem CID 67278607
IUPAC-namn (lR,3R)-3-aminocyklohexan-l-karbonitril;hydroklorid
LEDER C1CC(CC(C1)N)C#N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Cyanocyclohexylamine hydrochloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 160.64
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.