Läs mer
trans-3-fluorocinnaminsyra, 98 %
Produktkod. 11465746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465746 5 g 5g
11475746 25 g 25g
11485746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20818.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20595-30-6 | C9H7FO2 | 166,151 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20595-30-6
Molekylformel C9H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 166.151
MDL-nummer MFCD00004383
InChI-nyckel RTSIUKMGSDOSTI-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluorophenyl acrylic acid, trans-3-fluorocinnamic acid, 2e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-3-fluorophenyl acrylic acid, m-fluorocinnamic acid, trans 3-fluorocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-acrylic acid, trans-m-fluorocinnamic, e-3-3-fluorophenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 1551219
IUPAC-namn (E)-3-(3-fluorfenyl)prop-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Fluorocinnamic acid
Smältpunkt 165°C to 168°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 1365172
Formel vikt 166.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.