missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
trans-3-Formyl-4-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-yloxyl Radical, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3-Formyl-4-methoxycarbonyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolid |
| CAS | 229621-04-9 |
| Molekylformel | C11 H18 N O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18NO4/c1-10(2)7(6-13)8(9(14)16-5)11(3,4)12(10)15/h6-8H,1-5H3/t7-,8+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1[C@@H](C=O)C(C)(C)N([O])C1(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (3R,4R)-4-formyl-1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.26 |
| Formel vikt | 228.1236 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?