Läs mer
trans-3-Heptene, 97%
Produktkod. 15470348
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15470348 25 g 25g
15450348 1 g 1g
15460348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15470348 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53482.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14686-14-7 | C7H14 | 98.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14686-14-7
Molekylformel C7H14
Molekylvikt (g/mol) 98.19
MDL-nummer MFCD00009475
InChI-nyckel WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Synonym trans-3-heptene, e-hept-3-ene, e-3-heptene, 3-heptene, e, 3-heptene, 3e, unii-o4br0a824i, hept-3-ene, cis-3-heptene, 3-heptene c,t, z-hept-3-ene
PubChem CID 5357259
LEDER CCC\C=C\CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Heptene
Smältpunkt -137°C
Densitet 0.698
Kokpunkt 94°C
Flampunkt −1°C (30°F)
Brytningsindex 1.403
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3295
IUPAC-namn (E)-hept-3-en
Formel vikt 98.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.