Läs mer
trans-3-Hexen-1-ol, 97%
Produktkod. 11348495
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348495 5 g 5g
11358495 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348495 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10541.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-97-2 | C6H12O | 100.161 g/mol
trans-3-Hexen-1-ol stimulerar antennerna hos H. cunea-hannar. Det används också som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
trans-3-Hexen-1-ol stimulerar antennerna hos H. cunea-hannar. Det används också som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-97-2
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.161
MDL-nummer MFCD00002960
InChI-nyckel UFLHIIWVXFIJGU-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-3-hexen-1-ol, e-hex-3-en-1-ol, e-3-hexen-1-ol, trans-3-hexenol, 3-hexen-1-ol, 3e-hex-3-en-1-ol, 3-hexen-1-ol, e, trans-hex-3-en-1-ol, unii-4e0nfr5b3u, 3e-hexen-1-ol
PubChem CID 5284503
IUPAC-namn (E)-hex-3-en-1-ol
LEDER CCC=CCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Hexen-1-ol
Densitet 0.845
Kokpunkt 60°C to 61°C (12 mmHg)
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.439
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1719713
Merck Index 14,4700
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 100.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.