Läs mer
trans-3-Hexen-1-ol, TRC
Produktkod. 30404472
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30404472 250 mg -
30399489 1 g -
30392443 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30404472 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH185260250MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-97-2
Molekylformel C6H12O
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Synonym (E)-3-Hexen-1-ol, trans-3-Hexen-1-ol, (3E)-3-Hexen-1-ol, (3E)-Hex-3-en-1-ol, (E)-3-Hexen-1-ol, (E)-3-Hexenol, trans-1-Hydroxy-3-hexene, (3E)-Hexenol, trans-3-Hexenol
IUPAC-namn (E)-hex-3-en-1-ol
LEDER CC\C=C\CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Hexen-1-ol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3+
Formel vikt 100.0888