Läs mer
trans-3-hexen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388365
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388365 5 g 5g
11378365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10311.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13269-52-8 | C6H12 | 84.162 g/mol
Oligomerer framställdes från ozonolyserna av cis- och trans-3-hexen och cis- och trans-2,5-dimetyl-3-hexen. Syntes och karakterisering av alifatiska omättade polyestrar är från trans-3-hexen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Oligomerer framställdes från ozonolyser av cis- och trans-3-hexen och cis- och trans-2,5-dimetyl-3-hexen. Syntes och karakterisering av alifatiska omättade polyestrar är från trans-3-hexen.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i bensen, ligroin, etanol, kloroform, eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13269-52-8
Molekylformel C6H12
Molekylvikt (g/mol) 84.162
MDL-nummer MFCD00009386
InChI-nyckel ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Synonym trans-3-hexene, 3-hexene, e-3-hexene, 3-hexene, e, 3-hexene, 3e, unii-3co1lux1ar, e-hex-3-ene, 3co1lux1ar, alkenes, c6, cis-3-hexene
PubChem CID 638066
IUPAC-namn (E)-hex-3-en
LEDER CCC=CCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Hexene
Smältpunkt -113°C
Densitet 0.677
Kokpunkt 66°C to 67°C
Flampunkt −25°C (−13°F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.394
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1718859
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in benzene,ligroin,ethanol,chloroform,ether.
Formel vikt 84.16
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-3-Hexene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Hex-3-ene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.