Läs mer
trans-3-Hexenedioic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-3-Hexenedioic Acid |
| CAS | 4436-74-2 |
| Molekylformel | C6H8O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Hexenedioic Acid, beta-Hydromuconic Acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic Acid, Dihydromuconic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+ |
| LEDER | OC(=O)C\C=C\CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-hex-3-enedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.13 |
| Formel vikt | 144.0423 |