Läs mer
trans-3-Hexenoic acid, 97%
Produktkod. 11435473
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11435473 10 g 10g
11445473 50 g 50g
11455473 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11435473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13428.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1577-18-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1577-18-0
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00002786
InChI-nyckel XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Synonym trans-3-hexenoic acid, hydrosorbic acid, 3-hexenoic acid, e-hex-3-enoic acid, 3-hexenoic acid, 3e, e-3-hexenoic acid, 3-hexenoic acid, e, trans-hex-3-enoic acid, unii-9b3n069edg, fema no. 3170
PubChem CID 5282708
ChEBI CHEBI:49285
IUPAC-namn (E)-hex-3-ensyra
LEDER CC\C=C\CC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-3-Hexenoic acid
Smältpunkt 11°C to 12°C
Densitet 0.961
Kokpunkt 206°C
Flampunkt 99°C (210°F)
Odör Rancid
Brytningsindex 1.4398
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1700862
Formel vikt 114.14
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-3-Hexenoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-3-Hexenoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.