Läs mer
trans-3'-Hydroxy Cotinine Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3'R,5'S)-3'-Hydroxycotinine Acetate |
| CAS | 111034-55-0 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Pyrrolidinone, 3-(acetyloxy)-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (3R-trans)- (9CI), Hydroxycotinine acetate, trans-3'-Hydroxycotinine acetate, trans-3'-Hydroxy cotinine acetate, (3'R,5'S)-3'-Hydroxycotinine acetate, (3R,5S)-3-Acetoxy-1-methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-8(15)17-11-6-10(14(2)12(11)16)9-4-3-5-13-7-9/h3-5,7,10-11H,6H2,1-2H3/t10-,11+/m1/s1 |
| LEDER | CN1[C@H](C[C@H](OC(=O)C)C1=O)c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | [(3S,5R)-1-methyl-2-oxo-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-3-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.25 |
| Formel vikt | 234.1004 |